Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NIT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | NIT2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911739
|
enQuireBio™
QP12847-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991729
|
enQuireBio™
QP12847-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901739
|
enQuireBio™
QP12847-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NIT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NIT2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSFRLA LIQLQISSIK SDNVTRACSF IREAATQGAK IVSLPECFNS PYGAKYFPEY AEKIPGESTQ KLSEVAKECS IYLIGGSIPE EDAGKLYNTC AVFGPDGTLL AKYRKIHLFD IDVPGKITFQ ESKTLSPGDS FSTFDTPYCR VGLGICYDMR FAELAQIYAQ RGCQLLVYPG AFNLTTGPAH WELLQRSRAV DNQVYVATAS PARDDKASYV AWGHSTVVNP WGEVLAKAGT EEAIVYSDID LKKLAEIRQQ IPVFRQKRSD LYAVEMKKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |