missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-DD Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
453.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 80310 |
---|---|
Peso molecular | 14 kDa (monomer) |
Nombre | PDGF-DD |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human PDGF-DD protein Ser250-Arg370 |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18156520
|
R&D Systems™
1159-SB-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
453.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18137260
|
R&D Systems™
1159-SB-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
453.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human PDGF-DD Protein is derived from NS0. The Recombinant Human PDGF-DD Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
80310 | |
PDGF-DD | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human PDGF-DD protein Ser250-Arg370 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |
14 kDa (monomer) | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto