Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLEKHB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLEKHB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7936-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001094093.1
PLEKHB2 Protein
Research Use Only
PLEKHB2
Recombinant Protein
E. coli
MAFVKSGWLL RQSTILKRWK KNWFDLWSDG HLIYYDDQTR QNIEDKVHMP MDCINIRTGQ ECRDTQPPDG KSKDCMLQIV CRDGKTISLC AESTDDCLAW KFTLQDSRTN TAYVGSAVMT DETSVVSSPP PYTAYAAPAP EQAYGYGPYG GAYPPGTQVV YAANGQAYAV PYQYPYAGLY GQQPANQVII RERYRDNDSD LALGMLAGAA TGMALGSLFW VF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55041
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol