Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLEKHB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLEKHB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001094093.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 55041 |
Nombre | PLEKHB2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001711
|
enQuireBio™
QP7936-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041711
|
enQuireBio™
QP7936-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091701
|
enQuireBio™
QP7936-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021711
|
enQuireBio™
QP7936-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031711
|
enQuireBio™
QP7936-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011711
|
enQuireBio™
QP7936-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001094093.1 | |
PLEKHB2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55041 | |
Research Use Only | |
PLEKHB2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAFVKSGWLL RQSTILKRWK KNWFDLWSDG HLIYYDDQTR QNIEDKVHMP MDCINIRTGQ ECRDTQPPDG KSKDCMLQIV CRDGKTISLC AESTDDCLAW KFTLQDSRTN TAYVGSAVMT DETSVVSSPP PYTAYAAPAP EQAYGYGPYG GAYPPGTQVV YAANGQAYAV PYQYPYAGLY GQQPANQVII RERYRDNDSD LALGMLAGAA TGMALGSLFW VF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |