missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066283.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5494 |
Nombre | PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083870
|
enQuireBio™
QP6519-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003880
|
enQuireBio™
QP6519-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16093870
|
enQuireBio™
QP6519-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013880
|
enQuireBio™
QP6519-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023880
|
enQuireBio™
QP6519-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033880
|
enQuireBio™
QP6519-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_066283.1 | |
PPM1A / PP2CA / PP2C-alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5494 | |
Research Use Only | |
PPM1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GAFLDKPKME KHNAQGQGNG LRYGLSSMQG WRVEMEDAHT AVIGLPSGLE SWSFFAVYDG HAGSQVAKYC CEHLLDHITN NQDFKGSAGA PSVENVKNGI RTGFLEIDEH MRVMSEKKHG ADRSGSTAVG VLISPQHTYF INCGDSRGLL CRNRKVHFFT QDHKPSNPLE KERIQNAGGS VMIQRVNGSL AVSRALGDFD YKCVHGKGPT EQLVSPEPEV HDIERSEEDD QFIILACDGI WDVMGNEELC DFVRSRLEVT DDLEKVCNEV VDTCLYKGSR DNMSVILICF PNAPKVSPEA VKKEAELDKY LECRVEEIIK KQGEGVPDLV HVMRTLASEN IPSLPPGGEL ASKRNVIEAV YNRLNPYKND DTDSTSTDDM W | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |