Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-7A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139501.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8482 |
Nombre | Semaphorin-7A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16078221
|
enQuireBio™
QP9385-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16018231
|
enQuireBio™
QP9385-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16068221
|
enQuireBio™
QP9385-ye-100ug |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16098221
|
enQuireBio™
QP9385-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16008231
|
enQuireBio™
QP9385-ye-500ug |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16088221
|
enQuireBio™
QP9385-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001139501.1 | |
Semaphorin-7A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8482 | |
Research Use Only | |
SEMA7A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QGHLRSGPRI FAVWKGHVGQ DRVDFGQTEP HTVLFHEPGS SSVWVGGRGK VYLFDFPEGK NASVRTVNIG STKGSCLDKR DCENYITLLE RRSEGLLACG TNARHPSCWN LVNGTVVPLG EMRGYAPFSP DENSLVLFEG DEVYSTIRKQ EYNGKIPRFR RIRGESELYT SDTVMQNPQF IKATIVHQDQ AYDDKIYYFF REDNPDKNPE APLNVSRVAQ LCRGDQGGES SLSVSKWNTF LKAMLVCSDA ATNKNFNRLQ DVFLLPDPSG QWRDTRVYGV FSNPWNYSAV CVYSLGDIDK VFRTSSLKGY HSSLPNPRPG KCLPDQQPIP TETFQVADRH PEVAQRVEPM GPLKTPLFHS KYHYQKVAVH RMQASHGETF HVLYLTTDRG TIHKVVEPGE QEHSFAFNIM EIQPFRRAAA IQTMSLDAER RKLYVSSQWE VSQVPLDLCE VYGGGCHGCL MSRDPYCGWD QGRCISIYSS ERSVLQSINP AEPHKECPNP KPDKAPLQKV SLAPNSRYYL SCPMESRHAT YSWRHKENVE QSCEPGHQSP NCILFIENLT AQQYGHYFCE AQEGSYFREA QHWQLLPEDG IMAEHLLGHA CALA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |