Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-complex protein 1 subunit zeta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-complex protein 1 subunit zeta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001009186.1
ID de gen (Entrez) 908
Nombre T-complex protein 1 subunit zeta Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15997699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
15917709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
15907709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15927709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15947709
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5780-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001009186.1
T-complex protein 1 subunit zeta Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
908
Research Use Only
CCT6A
Recombinant Protein
E. coli
AAVKTLNPKA EVARAQAALA VNISAARGLQ DVLRTNLGPK GTMKMLVSGA GDIKLTKDGN VLLHEMQIQH PTASLIAKVA TAQDDITGDG TTSNVLIIGE LLKQADLYIS EGLHPRIITE GFEAAKEKAL QFLEEVKVSR EMDRETLIDV ARTSLRTKVH AELADVLTEA VVDSILAIKK QDEPIDLFMI EIMEMKHKSE TDTSLIRGLV LDHGARHPDM KKRVEDAYIL TCNVSLEYEK TEVNSGFFYK SAEEREKLVK AERKFIEDRV KKIIELKRKV CGDSDKGFVV INQKGIDPFS LDALSKEGIV ALRRAKRRNM ERLTLACGGV ALNSFDDLSP DCLGHAGLVY EYTLGEEKFT FIEKCNNPRS VTLLIKGPNK HTLTQIKDAV RDGLRAVKNA IDDGCVVPGA GAVEVAMAEA LIKHKPSVKG RAQLGVQAFA DALLIIPKVL AQNSGFDLQE TLVKIQAEHS ESGQLVGVDL NTGEPMVAAE VGVWDNYCVK KQLLHSCTVI ATNILLVDEI MRAGMSSLKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.