Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin domain-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7950-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001139021.1
Thioredoxin domain-containing protein 1
Research Use Only
TXNDC5
Recombinant Protein
E. coli
MEDAKVYVAK VDCTAHSDVC SAQGVRGYPT LKLFKPGQEA VKYQGPRDFQ TLENWMLQTL NEEPVTPEPE VEPPSAPELK QGLYELSASN FELHVAQGDH FIKFFAPWCG HCKALAPTWE QLALGLEHSE TVKIGKVDCT QHYELCSGNQ VRGYPTLLWF RDGKKVDQYK GKRDLESLRE YVESQLQRTE TGATETVTPS EAPVLAAEPE ADKGTVLALT ENNFDDTIAE GITFIKFYAP WCGHCKTLAP TWEELSKKEF PGLAGVKIAE VDCTAERNIC SKYSVRGYPT LLLFRGGKKV SEHSGGRDLD SLHRFVLSQA KDEL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
81567
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol