Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin domain-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001139021.1
ID de gen (Entrez) 81567
Nombre Thioredoxin domain-containing protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16001801
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16041801
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16091791
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16021801
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16031801
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16011801
Ver documentos
enQuireBio™
QP7950-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_001139021.1
Thioredoxin domain-containing protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
81567
Research Use Only
TXNDC5
Recombinant Protein
E. coli
MEDAKVYVAK VDCTAHSDVC SAQGVRGYPT LKLFKPGQEA VKYQGPRDFQ TLENWMLQTL NEEPVTPEPE VEPPSAPELK QGLYELSASN FELHVAQGDH FIKFFAPWCG HCKALAPTWE QLALGLEHSE TVKIGKVDCT QHYELCSGNQ VRGYPTLLWF RDGKKVDQYK GKRDLESLRE YVESQLQRTE TGATETVTPS EAPVLAAEPE ADKGTVLALT ENNFDDTIAE GITFIKFYAP WCGHCKTLAP TWEELSKKEF PGLAGVKIAE VDCTAERNIC SKYSVRGYPT LLLFRGGKKV SEHSGGRDLD SLHRFVLSQA KDEL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.