Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transglutaminase II Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transglutaminase II, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001310245.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7052 |
Nombre | Transglutaminase II Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16065820
|
enQuireBio™
QP6784-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16005830
|
enQuireBio™
QP6784-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16055820
|
enQuireBio™
QP6784-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16085820
|
enQuireBio™
QP6784-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16095820
|
enQuireBio™
QP6784-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16075820
|
enQuireBio™
QP6784-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001310245.1 | |
Transglutaminase II Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7052 | |
Research Use Only | |
TGM2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ELVLERCDLE LETNGRDHHT ADLCREKLVV RRGQPFWLTL HFEGRNYEAS VDSLTFSVVT GPAPSQEAGT KARFPLRDAV EEGDWTATVV DQQDCTLSLQ LTTPANAPIG LYRLSLEAST GYQGSSFVLG HFILLFNAWC PADAVYLDSE EERQEYVLTQ QGFIYQGSAK FIKNIPWNFG QFEDGILDIC LILLDVNPKF LKNAGRDCSR RSSPVYVGRV VSGMVNCNDD QGVLLGRWDN NYGDGVSPMS WIGSVDILRR WKNHGCQRVK YGQCWVFAAV ACTVLRCLGI PTRVVTNYNS AHDQNSNLLI EYFRNEFGEI QGDKSEMIWN FHCWVESWMT RPDLQPGYEG WQALDPTPQE KSEGTYCCGP VPVRAIKEGD LSTKYDAPFV FAEVNADVVD WIQQDDGSVH KSINRSLIVG LKISTKSVGR DEREDITHTY KYPEGSSEER EAFTRANHLN KLAEKEETGM AMRIRVGQSM NMGSDFDVFA HITNNTAEEY VCRLLLCART VSYNGILGPE CGTKYLLNLN LEPFSGKALC S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |