missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-3 chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-3 chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001184110.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10381 |
Nombre | Tubulin beta-3 chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16084741
|
enQuireBio™
QP8460-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004751
|
enQuireBio™
QP8460-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094741
|
enQuireBio™
QP8460-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16014751
|
enQuireBio™
QP8460-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024751
|
enQuireBio™
QP8460-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034751
|
enQuireBio™
QP8460-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001184110.1 | |
Tubulin beta-3 chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10381 | |
Research Use Only | |
TUBB3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MREIVHIQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPSGNYVGDS DLQLERISVY YNEASSHKYV PRAILVDLEP GTMDSVRSGA FGHLFRPDNF IFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDSVLDVV RKECENCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKVREEYP DRIMNTFSVV PSPKVSDTVV EPYNATLSIH QLVENTDETY CIDNEALYDI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |