Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Puerto Rico/8/1934 H1N1) Influenza A H1N1 (strain A/Puerto Rico/8/1934) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_040982.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 956531 |
Nombre | Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16067980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16017980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16057980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16037980
|
enQuireBio™
QP7280-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_040982.1 | |
Influenza A H1N1 (Puerto Rico / 8 / 1934) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
956531 | |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETDGERQ NATEIRASVG KMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS LTIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYRRV NGKWMRELIL YDKEEIRRIW RQANNGDDAT AGLTHMMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTMV MELVRMIKRG INDRNFWRGE NGRKTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQKAMMD QVRESRNPGN AEFEDLTFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGPAVASGYD FEREGYSLVG IDPFRLLQNS QVYSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVLSFIKGT KVLPRGKLST RGVQIASNEN METMESSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQR ASAGQISIQP TFSVQRNLPF DRTTIMAAFN GNTEGRTSDM RTEIIRMMES ARPEDVSFQG RGVFELSDEK AASPIVPSFD MSNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |