Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) F-box/WD repeat-containing protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Fbxw10 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050331
|
enQuireBio™
QP7709-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Fbxw10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VKWQYSSDKN KVKKSKDKEE EREETSLGDE HSRSTIQGHS LKDSVSSKQE FSKSRVHLKQ TKNLSSDDME TPVGEVSHPL QKLWKVPMTP DRFLLTISAL QQAHNSEEFA YPHRPRPQVI DAWGPSIPYP RKVLSLKGKS VQHAVDQLRS SNLPTGVRQT NIPLEIQKLQ PNLKKSLHSP RVQATVPQPS LIRPKVSDSL RGDEHLTSSI DGTMRRAGPL TSMQVIKPNR MLAPRGGTAT LSPKKERPRF YTTLDPLRMN TGFMLMTVKE EKEFAEAKMK EYEASVSTKE VDPGKASKAA WIRKIKGLPI DNFMKEGKTA APELGQNVFI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |