missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-6 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
348.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 14177 |
---|---|
Peso molecular | 18.8 kDa |
Nombre | FGF-6 |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | E. coli-derived mouse FGF-6 protein Pro39-Ile208 |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18186480
|
R&D Systems™
5750-F6-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MOPS, Ammonium Sulfate, EDTA, DTT with BSA as a carrier protein. |
348.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18137990
|
R&D Systems™
5750-F6-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in MOPS, Ammonium Sulfate, EDTA, DTT. |
348.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Mouse FGF-6 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse FGF-6 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
14177 | |
FGF-6 | |
E. coli-derived mouse FGF-6 protein Pro39-Ile208 | |
Unconjugated | |
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
18.8 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto