Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse p53 / TP53 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001120705.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22059 |
Nombre | p53 / TP53 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096080
|
enQuireBio™
QP6823-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016090
|
enQuireBio™
QP6823-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006090
|
enQuireBio™
QP6823-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026090
|
enQuireBio™
QP6823-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036090
|
enQuireBio™
QP6823-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046090
|
enQuireBio™
QP6823-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001120705.1 | |
p53 / TP53 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22059 | |
Research Use Only | |
TP53 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEESQSDISL ELPLSQETFS GLWKLLPPED ILPSPHCMDD LLLPQDVEEF FEGPSEALRV SGAPAAQDPV TETPGPVAPA PATPWPLSSF VPSQKTYQGN YGFHLGFLQS GTAKSVMCTY SPPLNKLFCQ LAKTCPVQLW VSATPPAGSR VRAMAIYKKS QHMTEVVRRC PHHERCSDGD GLAPPQHLIR VEGNLYPEYL EDRQTFRHSV VVPYEPPEAG SEYTTIHYKY MCNSSCMGGM NRRPILTIIT LEDSSGNLLG RDSFEVRVCA CPGRDRRTEE ENFRKKEVLC PELPPGSAKR ALPTCTSASP PQKKKPLDGE YFTLKIRGRK RFEMFRELNE ALELKDAHAT EESGDSRAHS SYLKTKKGQS TSRHKKTMVK KVGPDSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |