Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2995.00€
Especificaciones
Nombre | IGF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944628
|
enQuireBio™
QP10679-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15964628
|
enQuireBio™
QP10679-50ug |
50 μg |
222.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15954628
|
enQuireBio™
QP10679-1mg |
1 mg |
2995.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
IGF1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTAGPETLCG AELVDALQFV CGDRGFYFNK PTGYGSSSRR APQTGIVDEC CFRSCDLRRL EMYCAPLKP | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel-filtration chromatography under non denaturing conditions. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1. | |
Rabbit | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (0.5 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3. |