missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Protein-lysine 6-oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Protein-lysine 6-oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058757.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24914 |
Nombre | Protein-lysine 6-oxidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002410
|
enQuireBio™
QP6314-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16042410
|
enQuireBio™
QP6314-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16092400
|
enQuireBio™
QP6314-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16022410
|
enQuireBio™
QP6314-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16032410
|
enQuireBio™
QP6314-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16012410
|
enQuireBio™
QP6314-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_058757.1 | |
Protein-lysine 6-oxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24914 | |
Research Use Only | |
Lox | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DDPYNPYKYS DDNPYYNYYD TYERPRSGSR HRPGYGTGYF QYGLPDLVPD PYYIQASTYV QKMSMYNLRC AAEENCLASS AYRADVRDYD HRVLLRFPQR VKNQGTSDFL PSRPRYSWEW HSCHQHYHSM DEFSHYDLLD ASTQRRVAEG HKASFCLEDT SCDYGYHRRF ACTAHTQGLS PGCYDTYAAD IDCQWIDITD VQPGNYILKV SVNPSYLVPE SDYSNNVVRC EIRYTGHHAY ASGCTISPY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |