Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3G / PAP1B Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6596-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_775120.1
REG3G / PAP1B Protein
Research Use Only
Reg3g
Recombinant Protein
Yeast
EDAKEDVPTS RISCPKGSRA YGSYCYALFS VSKSWFDADL ACQKRPSGHL VSVLSGSEAS FVSSLIKSSG NSGQNVWIGL HDPTLGQEPN RGGWEWSNAD VMNYFNWETN PSSVSGSHCG TLTRASGFLR WRENNCISEL PYVCKFKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24620
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol