Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3G / PAP1B Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3G / PAP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_775120.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24620 |
Nombre | REG3G / PAP1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16014430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16054430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16004430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16034430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16044430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-500ug |
500 μg |
2285.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16024430
|
enQuireBio™
QP6596-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_775120.1 | |
REG3G / PAP1B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24620 | |
Research Use Only | |
Reg3g | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDAKEDVPTS RISCPKGSRA YGSYCYALFS VSKSWFDADL ACQKRPSGHL VSVLSGSEAS FVSSLIKSSG NSGQNVWIGL HDPTLGQEPN RGGWEWSNAD VMNYFNWETN PSSVSGSHCG TLTRASGFLR WRENNCISEL PYVCKFKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |