missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii p29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Toxoplasma Gondii |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904319
|
enQuireBio™
QP13665-100ug |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15924319
|
enQuireBio™
QP13665-500ug |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15914319
|
enQuireBio™
QP13665-1mg |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Toxoplasma Gondii | |
GST | |
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 1.5M urea and 50% glycerol. |