Learn More
Fisherbrand™ Rectangular Basket for Autoclaves
For use with HMT 260 FA/MA and HMT 230 FA/MA Autoclaves.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Estructura sólida
- Cestillo de malla metálica
- 370 × 210 × 105 mm o 340 × 180 × 120 mm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cesta, rectangular | |
370 x 210 x 105 mm |
Autoclaves de sobremesa HMT 260 FA/MA | |
Redecilla |