Learn More
Fisherbrand™ Rectangular Basket for Autoclaves
For use with HMT 260 FA/MA and HMT 230 FA/MA Autoclaves.
111.38€ - 123.63€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de producto | Cesta, rectangular |
Material | Redecilla |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15608835
|
Fisherbrand™
|
370 x 210 x 105 mm | Autoclaves de sobremesa HMT 260 FA/MA |
123.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15698825
|
Fisherbrand™
|
340 x 180 x 120 mm | Autoclaves de sobremesa HMT 230 FA/MA |
111.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Solid construction
- Wire mesh basket
- 370 x 210 x 105mm or 340 x 180 x 120mm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cesta, rectangular | |
Redecilla |