Learn More
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. It is suitable for use with all capsules ranging from sizes 2 to 00.
Marca: Heathrow Scientific™ 120845
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Desechables para garantizar la ausencia de contaminación química cruzada y la seguridad del paciente
- Hecha de poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
- Cumple los requisitos de control de calidad y GMP para la fabricación de muestras por lotes
- Bandejas duraderas a prueba de roturas hechas de material inerte sin BSE/TSE
- Trazable por lotes
- Tapón vertedor en la esquina para el control de dispensación
- Peso: 42 g (0,09 lb.)
- Dimensiones (An x P x Al): 262 x 131 x 12 mm
- Incluye una espátula ergonómica (177,25 x 19,2 mm)
Especificaciones
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 | |
Blanco | |
262 mm | |
131 mm | |
Espátula curva | |
0.5 in. | |
Rectangulares | |
No esterilizable en autoclave |
262 x 131 x 12 mm | |
12 mm | |
Pill-counting Tray | |
Recuento de cápsulas/comprimidos | |
10.3 in. | |
40/Paq. | |
5.2 in. | |
Estéril |