Learn More
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. It is suitable for use with all capsules ranging from sizes 2 to 00.
56.05€ - 86.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 131 x 12 mm |
Color | Blanco |
Altura (métrico) | 12 mm |
Longitud (métrico) | 262 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17699780
|
Heathrow Scientific™
120845 |
Estéril |
86.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17609790
|
Heathrow Scientific™
120846 |
No estéril |
56.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination for patient safety
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Meets quality control and GMP requirements for manufacturing batch sampling
- Durable and shatterproof trays constructed of inert, BSE/TSE free material
- Lot traceable
- Pour spout in corner for dispensing control
- Weight: 42 g (0.09 lb.)
- Size Dimensions (L x W x H): 262 x 131 x 12 mm
- Includes an ergonomic spatula (177.25 x 19.2 mm)
Especificaciones
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 | |
Blanco | |
262 mm | |
131 mm | |
Espátula curva | |
0.5 in. | |
Rectangulares | |
No esterilizable en autoclave |
262 x 131 x 12 mm | |
12 mm | |
Pill-counting Tray | |
Recuento de cápsulas/comprimidos | |
10.3 in. | |
40/Paq. | |
5.2 in. |