Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
Marca:  Gilac™ G119918
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15972874
  • 85.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
  • For large storage volumes, the lid withstands high loads
  • Multipurpose tray
  • Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
  • Design with no retention zone
  • Machine washable
  • Recessed handles for better handling
  • Stackable with lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Especificaciones
Especificaciones
Food Bin
Yellow
14.5 gal.
Food Contact Certified
Food Storage
23.6 in.
15.7 in.
13 in.
HDPE
Rectangulares
55 L
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Stackable
600 mm
400 mm
330 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote