Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
59.53€ - 85.45€
Especificaciones
Tipo | Food Bin |
---|---|
Material | HDPE |
Forma | Rectangulares |
Para utilizar con | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
Para utilizar con (aplicación) | Food Storage |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15707629
|
Gilac™
G119709 |
Red |
59.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15747629
|
Gilac™
G119718 |
Yellow |
59.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15727629
|
Gilac™
G119711 |
Verde |
59.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15717629
|
Gilac™
G119710 |
Azul |
64.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15737629
|
Gilac™
G119712 |
Blanco |
59.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15922874
|
Gilac™
G119810 |
Azul |
64.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932874
|
Gilac™
G119811 |
Verde |
64.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942874
|
Gilac™
G119812 |
Blanco |
64.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17878613
|
Gilac™
G119909 |
Red |
80.69€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15962874
|
Gilac™
G119912 |
Blanco |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15972874
|
Gilac™
G119918 |
Yellow |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15952874
|
Gilac™
G119910 |
Azul |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
- For large storage volumes, the lid withstands high loads
- Multipurpose tray
- Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
- Design with no retention zone
- Machine washable
- Recessed handles for better handling
- Stackable with lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Especificaciones
Food Bin | |
Rectangulares | |
Food Storage | |
23.6 in. | |
15.7 in. |
HDPE | |
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm |