Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barras agitadoras de PTFE
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de PTFE es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04140kg
Descripción
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
- Imanes Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
10mm | |
Retirada de las barras agitadoras de los recipientes | |
Blanco | |
Barras agitadoras de PTFE |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
10mm | |
1 unidad | |
250mm |