Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barras agitadoras de PTFE
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de PTFE es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
22.00€ - 28.30€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Diámetro (métrico) | 10mm |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10226159
|
Fisherbrand™
|
450mm |
28.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10579081
|
Fisherbrand™
|
250mm |
22.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Inertes y sin fugas.
- Moldeados con PTFE puro y con aprobación de la FDA
- Imanes Alnico V
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Blanco | |
10mm | |
Retirada de las barras agitadoras de los recipientes | |
10mm |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
1 unidad | |
Barras agitadoras de PTFE |