Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
Marca:  Kartell™ 0384900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023111
  • 25.40€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hecho de caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tiene dos orificios
  • Para uso genérico de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
50 mm
2
37mm
Caucho
Cónicos
6 mm
25/paq.
Rojo
48mm
Tapón cónico