Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo
Opción de tubos flexibles y ligeros para transferir líquidos, gases y ácidos diluidos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
- Intervalo de temperatura: de − 40° a + 70 °C
- Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
- No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
3,2 mm | |
10 m | |
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos | |
Los tubos |
Caucho | |
1,5 mm | |
Rojo |