Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo
Opción de tubos flexibles y ligeros para transferir líquidos, gases y ácidos diluidos.
33.85€ - 89.55€
Especificaciones
Material | Caucho |
---|---|
Longitud global (métrico) | 10 m |
Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |
Color | Rojo |
Flexibility | Los tubos |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11537053
|
Fisherbrand™
|
12,7 mm | 3,2 mm |
89.55€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11597043
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 1,5 mm |
33.85€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11517053
|
Fisherbrand™
|
8,0 mm | 3,2 mm |
81.05€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11527053
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 3,2 mm |
72.96€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Mayor resistencia que la mayoría del resto de polímeros
- Escala de temperatura: de - 40 °C a 70 °C
- Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
- Pared gruesa recomendada para uso con vacío
- No aptos para su uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Caucho | |
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos | |
Los tubos |
10 m | |
Rojo |