Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de ARN Quant-it™ RiboGreen y reactivo de RNA RiboGreen, kit de cuantificación de ARN RediPlate™ 96 RiboGreen™
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
449.00€ - 1112.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Excitación/emisión | 500/525 |
Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de producto | Intervalo de cuantificación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10207502
|
Invitrogen™
R11490 |
1 kit | Kit de ARN Quant-iT RiboGreen | De 1 a 200 ng |
1112.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15797239
|
Invitrogen™
R11491 |
1 mL | Reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen | De 1 a 200 ng |
942.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10694633
|
Invitrogen™
R32700 |
1 kit | Kit de ARN RiboGreen RediPlate 96 | De 3 a 200 ng |
449.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
Workflow
This easy-to-use reagent offers two detection ranges: a high-assay range and a low-assay range for sensitive and broad range detection. To use, simply prepare the working solution by diluting the provided dye with TE-Buffer, then aliquotting 100 µL of the working solution with standards and samples for a total reaction volume of 200 µL. RNA is then quantitated using a fluorescence microplate reader (such as Varioskan ALF) at standard fluorescein wavelengths.
Applications
Detecting and quantitating small amounts of RNA is important in many applications including measuring yields of in vitro transcribed RNA and measuring RNA concentrations before performing Northern blot analyses, S1 nuclease assays, RNase protection assays, cDNA library preparation, reverse transcription PCR, and differential display PCR.
Especificaciones
Fluorescencia | |
500/525 | |
Lector de microplacas | |
Temperatura ambiente |