Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de ARN Quant-it™ RiboGreen y reactivo de RNA RiboGreen, kit de cuantificación de ARN RediPlate™ 96 RiboGreen™
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
Marca: Invitrogen™ R11491
715.92 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Quant-iT RiboGreen RNA Reagent is an ultrasensitive fluorescent nucleic acid stain for quantitating RNA in solution. The Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit comes with reagent, dilution buffer, and rRNA standards to provide a linear detection range of 1–200 ng of RNA.
El kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen, que contiene uno de los colorantes de detección más sensibles para la cuantificación de ARN, el kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen y el kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen ofrecen detección de fluorescencia lineal en el intervalo de 1 a 200 ng de ARN. Ambos kits de ensayo contienen reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen, así como tampones y estándares de ARN.
Kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen es un ensayo de cuantificación de ARN basado en fluorescencia rápido, sencillo y altamente sensible. La microplaca está precargada con el reactivo RiboGreen, que muestra una fluorescencia verde brillante al unirse al ARN o al ADN. Solo tiene que añadir el tampón y las muestras a los pocillos de la microplacas, esperar 10 minutos y leer la fluorescencia en cualquier lector de microplacas basado en fluorescencia estándar. El versátil diseño de RediPlate 96 es ideal tanto para la cuantificación de ARN de alto rendimiento como para la medición de números de muestra pequeños.
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen también ofrece las siguientes ventajas:
• Automatizado: un tiempo de incubación de 10 minutos sin pasos de separación hace que el ensayo sea ideal para mediciones automatizadas de alto rendimiento
• Preciso: el coeficiente de variación medio para los ensayos replicados es ≤ 5 % utilizando un sistema robótico de manipulación de líquidos
• Práctico: cada placa incluye patrones de ARN medidos previamente y está lista para su uso inmediato
• De fácil lectura: el ensayo se puede realizar utilizando lectores de microplacas estándar basados en fluorescencia
Aplicaciones
El kit de cuantificación de ARN RediPlate 96 RiboGreen es ideal para medir los rendimientos de preparaciones de ARN para experimentos de micromatrices, PCR de transcripción inversa (RT-PCR), PCR de visualización diferencial, análisis de Northern blot, ensayos de nucleasa S1, ensayos de protección de ARNasa y preparaciones de bibliotecas de ADNc.
Reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen
El reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen es uno de los colorantes de detección más sensibles para la cuantificación de ARN en solución, con una detección de fluorescencia lineal en el intervalo de 1 a 200 ng de ARN. Este reactivo también se incluye con el kit de ensayo de ARN Quant-iT RiboGreen y se suministra completo con tampón y estándar de ARN.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Fluorescencia | |
Lector de microplacas | |
De 1 a 200 ng | |
Reactivo de ARN Quant-iT RiboGreen | |
Temperatura ambiente |
500/525 | |
De 200 a 2000 ensayos de cubeta con un volumen de ensayo de 2 ml | |
Quant-iT, RIBOGREEN | |
1 mL |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2983231 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | R11491 |
2765742 | Certificado de análisis | 21/11/2023 | R11491 |
2559166 | Certificado de análisis | 17/01/2023 | R11491 |
2495480 | Certificado de análisis | 25/05/2022 | R11491 |
2420600 | Certificado de análisis | 27/12/2021 | R11491 |