Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ PicoGreen™ y reactivos de ADNds
Detecte selectivamente el ADNbc de una amplia variedad de fuentes, e incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, con el kit de ensayo de ADNbc Quant-iT PicoGreen y el reactivo de ADNbc PicoGreen.
Marca: Invitrogen™ P7589
744.80 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Obtenga mediciones precisas de la concentración de ADNbc en un amplio rango dinámico con los kits de ensayo de ADNbc y reactivos de ADNbc Quant-iT Picogreen. Los ensayos Picogreen son compatibles con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorómetros.
Detecte rápidamente tan solo 0,25 pg/ml de ADNbc, incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, utilizando el reactivo y el ensayo de cuantificación de ADNbc PicoGreen. El ensayo es lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y tiene poca dependencia de secuencia, lo que permite medir con exactitud el ADN de muchas fuentes, incluido ADN genómico, ADN viral, ADN de minipreparación o productos de amplificación por PCR.Los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son:
• Significativamente más sensible que las lecturas de absorbancia UV, lo que ahorra valiosas cantidades de muestras.
• Específico para ADNbc en presencia de ARN.
• Fácil de usar: basta añadir la solución de trabajo de colorante a la muestra, incubar cinco minutos y leer
• Adecuado para su uso en formatos de placas de 96 y 384 pocillos
• Compatible con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorímetros basados en fluorescencia.
• La absorción/emisión máxima de fluorescencia aproximada de Picogureen es de 502/523 nm, unida a ADNbc
Aplicaciones
Los kits y los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son perfectos para ensayos basados en PCR, muestras de micromatrices, ensayos de ADN dañado, ensayos de actividad enzimática, cuantificación de ADN genómico, medición de ADNbc en mezclas complejas y cuantificación de ADN vírico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Fluorescencia | |
Lector de microplacas | |
1 frasco de 1 ml | |
PICOGREEN, Quant-iT | |
1 mL kit |
500/525 | |
200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml) | |
De 50 pg a 2 µg | |
Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3070456 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | P7589 |
2916364 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | P7589 |
2720312 | Certificado de análisis | 13/08/2024 | P7589 |
2892760 | Certificado de análisis | 21/05/2024 | P7589 |
2872017 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | P7589 |