Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Marca: Eppendorf 4925000162
213.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Descripción
Proporciona los resultados más precisos posibles junto con un manejo robusto y fiable y una seguridad óptima para el usuario. Ideal para su uso con líquidos preciosos o en cualquier aplicación que requiera niveles extremadamente altos de precisión. Elección óptima cuando la calidad y la reproducibilidad son esenciales.
Pipeta bien diseñada
- El sistema operativo con un solo botón permite a los usuarios pasar rápidamente por las tareas de la pipeta; los usuarios no tienen que mover el pulgar de lado a lado para expulsar las puntas
- Diseño ergonómico para fuerzas de funcionamiento más bajas para aspiración/dispensación/expulsión de puntas; limita la tensión al usuario
- El cono para punta accionado por resorte permite una expulsión rápida y sencilla de la punta con reducción activa del aerosol; mejora la seguridad y la reproducibilidad del usuario
- Código de colores/etiquetado por volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Área de etiquetado personalizado
- Bloqueo de volumen: un ajuste rápido y seguro evita cambios accidentales y con una visualización de 4 dígitos siempre visible, proporciona una mayor seguridad para los entornos de laboratorio más exigentes
- El ajuste secundario del usuario ofrece la transferencia más precisa de líquidos diferente al agua sin necesidad de una calibración completa
- La pantalla de 4 dígitos muestra el ajuste de volumen exacto y es claramente visible desde todos los ángulos
- Diseño ergonómico
- Parte superior redonda que permite trabajar en cualquier posición
- Para evitar las eyecciones accidentales de la punta, se siente una respuesta háptica clara después del paso de soplado
Instrumento bien construido
- Superficie única: Pocos bordes ásperos, superficie lisa para un trabajo cómodo y una limpieza sencilla
- El robusto mango superior garantiza una larga vida útil y una mayor robustez
- Piezas móviles y bordes externos de acero inoxidable equipan la pipeta con una resistencia excepcional en lugares de impacto potencial y. para componentes internos
- La parte inferior de conexión rápida permite una limpieza y un mantenimiento sencillos de la pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Tecnología RFID interna: Contiene todos los datos relevantes de las pipetas y el software TrackIT de Eppendorf para una identificación y documentación sencillas de cada pipeta en el laboratorio
Especificaciones
0,6 | |
Rojo | |
Pipeta de volumen fijo | |
0,012 |
Autoclavable | |
1 | |
2 ml |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
-
Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
-
Eppendorf Reference 2 - The New Legend
-
Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
9Hours
2Minutes
34Seconds
2