Learn More
Labcon™ Refillable Racks for Eclipse™ Refill Tips
GREENER_CHOICE
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marca:  Labcon™ 1277-960-006-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16631963
  • 24.35€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
  • Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Esterilizable en autoclave
Puntas de 1000 a 1250 μl
No estéril
6/paq.
RT
Rellenable
Morado
Polipropileno
Manejo de líquidos
6 gradillas/paquete, 8 paquete/caja