Learn More
Labcon™ Gradillas recargables para puntas de recarga Eclipse™
Cada gradilla está diseñada para albergar una recarga de 96 puntas.
Marca: Labcon™ 1299-960-038-9
40.60 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Gradilla de puntas de pipeta
- Rellenable
- Con tapa transparente con bisagras
- Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
- Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Verde azulado | |
Polipropileno | |
Sí | |
Manejo de líquidos | |
12 gradillas/paq. |
Esterilizable en autoclave | |
Puntas de 10 μl | |
Rectángulo | |
No estéril | |
12/paq. | |
96 puntas |