Learn More
Labcon Gradillas recargables para puntas LabCon
GREENER_CHOICE
Para su uso con recargas de puntas de pipeta Eclipse™
Marca:  Labcon 1299-960-036-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16681963
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Gradilla de puntas de pipeta
  • Rellenable
  • Con tapa transparente con bisagras
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizable en autoclave
Puntas (Labcon de 10 μl)
Admite una plataforma de recarga de 96 puntas
Manejo de líquidos
12 gradillas/paq.
Puntas de 10 µl
Rellenable
Morado
Polipropileno
No estéril
12 gradillas/paq.; 10 paq./caja
RT
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Gradillas recargables para puntas LabCon > Para su uso con puntas de 10 μl