Learn More
Fisherbrand™ Paquete experto en centrífuga GT2
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marca: Fisherbrand™ 50164304
4802.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21892" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Includes: GT2 Ventilated Centrifuge Expert Kit
Descripción
Facilidad de uso:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
- Fácil acceso a la cámara del rotor que agiliza la limpieza y ofrece un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
Diseño para ahorrar espacio:
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente:
- El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
Especificaciones
25.830 x g | |
No | |
Sí | |
Sí | |
100/240 V |
Fisherbrand | |
Centrífuga, rotor de 4 x 400 ml, cestillos, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml | |
Paquete de centrífuga | |
50/60 Hz |