Learn More
Reg4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | Reg4 |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18684346
|
Novus Biologicals
NBP2-38552-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18110659
|
Bio-Techne
NBP2-38552 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reg4 Polyclonal specifically detects Reg4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
Reg4 | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
Q9BYZ8 | |
83998 | |
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QPIWIGLHDPQKRQQWQWIDGAMYLYRSWSGKSMGGNKHCAEMSSNNNFLTWSSNECNKRQHFLCKYRP | |
Primary | |
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Immunology | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
Gastrointestinal secretory protein, GISPREG-4, Reg IV, regenerating gene type IV, regenerating islet-derived family, member 4, regenerating islet-derived protein 4, Regenerating islet-derived protein IV, REG-IV, RELPREG-like protein | |
REG4 | |
IgG | |
Affinity Purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Reg4 Antibody, Novus Biologicals™