Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
Marca: Thermo Scientific™ R30958601
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Spécification
Control | |
Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | |
Grupo B | |
2 mL |
Factor 27 de salmonela O (grupo B) | |
Sueros aglutinantes | |
2 ml/vial | |
Salmonela O |