Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Se utilizan para la identificación de antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos.
117.11€ - 228.00€
Especificaciones
Conjuntos de control | Control |
---|---|
Analitos detectables | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
Tipo | Sueros aglutinantes |
Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
Cantidad | 2 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Analitos detectables | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Analitos detectables | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11933332
|
Thermo Scientific™
R30956801 |
Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
131.25€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12697559
|
Thermo Scientific™
R30957601 |
Factor 11 de salmonela O (grupo F) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11963332
|
Thermo Scientific™
R30956701 |
Factor 2 de salmonela O (grupo A) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
134.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11913332
|
Thermo Scientific™
R30957101 |
Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
145.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12663648
|
Thermo Scientific™
R30959101 |
Factor 39 de salmonela O (grupo Q) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
117.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11954092
|
Thermo Scientific™
R30957201 |
Factor 8 de salmonela O (grupo C2) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
139.78€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12697569
|
Thermo Scientific™
R30958601 |
Factor 27 de salmonela O (grupo B) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
129.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12643638
|
Thermo Scientific™
R30957901 |
Factor 15 de salmonela O (grupo E2) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
117.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12633638
|
Thermo Scientific™
R30957801 |
Factor 14 de salmonela O (grupo H) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11934092
|
Thermo Scientific™
R30957001 |
Factor 5 de salmonela O (grupo B) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
161.24€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11944092
|
Thermo Scientific™
R30957301 |
Factor 9 de salmonela O (grupo D) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
159.00€
2 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11964092
|
Thermo Scientific™
R30956901 |
Factor 4 de salmonela O (grupo B) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
168.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12653638
|
Thermo Scientific™
R30958001 |
Factor 16 de salmonela O (grupo I) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12683638
|
Thermo Scientific™
R30958301 |
Factor 19 de salmonela O (grupo E4) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12687559
|
Thermo Scientific™
R30957501 |
Factor 10 de salmonela O (grupo E1) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12623638
|
Thermo Scientific™
R30957701 |
Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G) | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | 2 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Control | |
Sueros aglutinantes | |
2 mL |
Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos | |
2 ml/vial | |
Salmonela O |