Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Calcofluor White
Detecte hongos, levaduras, microsporidium, acanthamoeba y pneumocystis con la tinción Calcofluor White fluorescente BactiDrop™.
Marca: Thermo Scientific™ R21507
181.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte hongos, levaduras, microsporidium, acanthamoeba y pneumocystis carinii con la tinción fluorescente Calcofluor White de Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™. En el año de 1961, Darken observó la absorción de Calcofluor White mediante cultivos de levadura y hongos superiores que crecen de forma activa 1. Hageage y Harrington utilizaron Calcofluor White (CFW) para demostrar hifas y levaduras en muestras clínicas 2. Baselski y Robison informaron del uso de CFW para detectar quistes de P. carinii 3. Wilhelmus et al. demostraron la fluorescencia de la queratitis acanthamoeba 4. Weber et al. informaron de que el CFW también teñía esporas de microesporidia 5.
Calcofluor White es una tinción fluorocromo rápida, no específica que se utiliza en la detección microscópica de hongos, levaduras, quistes de acanthamoeba, microsporidia y pneumocystis carinii en muestras clínicas. Recientemente se ha utilizado el Calcofluor White para detectar hongos en preparaciones directas y en secciones de tejido desparafinizado 6,7. CFW es un agente de aclarado óptico quimiofluorescente que tiene la capacidad de unirse con celulosa y quitina. Este compuesto delinea las paredes celulares de organismos que contienen celulosa tras la excitación con luz ultravioleta de onda larga 2. Listo para su uso: Reactivo líquido, fácil de interpretar: elementos fúngicos, levaduras: fluorescencia verde de manzana brillante con morfología típica quistes de acanthamoeba, los quistes (10-25 μm) aparecen corrugados y con doble pares con fluorescencia verde manzana brillante y citoplasma naranja brillante. Microsporidia: fluorescencia verde manzana, esporas de microsporidia intestinales de tamaño comprendido entre 0,9-1,5 μm y 1,2-2,0 μm; la pared celular está más brillante pero la tinción no es específica. Pneumocystis carinii: fluorescencia brillante de color verde manzana, los quistes tienen un diámetro de entre 5 y 8 μm y contienen hasta 8 esporozoitos en forma de media luna o pleomorfo, pared celular y estructuras de doble paréntesis dentro de los quistes tiñe mucho. Bacterias: no hay fluorescencia, forma cocoide típica o bacilar. Este reactivo contiene Calcofluor White (1 g/1000 ml) como tinción fluorescente. Se añade colorante azul Evans para minimizar el material de fondo. Antes de la tinción con CFW, se utiliza hidróxido de potasio al 10 % (REF R21524) como agente de limpieza para disolver las células tisulares. No todos los productos están disponibles para su venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
BactiDrop Calcofluor White | |
50/paquete | |
0,75 ml/ampolla |