Learn More
Thermo Scientific™ Agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Remel™, polisorbato 80 (pH 5,6) (irradiada)
El agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Thermo Scientific™ Remel, polisorbato 80 (pH 5,6) (irradiada) se utiliza para el cultivo de levaduras y hongos.
Marca: Thermo Scientific™ R111805
128.87 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El agar dextrosa Sabouraud estéril de placa de contacto con lecitina Thermo Scientific™ Remel, polisorbato 80 (pH 5,6 ) (irradiada) se utiliza para el cultivo de levaduras y hongos.
- Las placas de contacto estériles tienen una bolsa doble e incluyen además una tercera bolsa para su uso por parte del cliente (doble + bolsa)
- Estos productos se fabrican en una sala limpia y la esterilización se valida mediante radiación gamma
- Las placas estériles de contacto que se indican se fabrican con tecnología GripFit™, que garantiza que la tapa permanezca en su sitio durante la manipulación y, sin embargo, pueda quitarse fácilmente durante el control medioambiental
Especificaciones
Placas de contacto; agar dextrosa Sabouraud con lecitina; radiación gamma | |
Contacto - bolsa doble | |
Agar | |
10/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250248 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | R111805 |
249323 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | R111805 |
246324 | Certificado de análisis | 23/03/2025 | R111805 |
244450 | Certificado de análisis | 16/03/2025 | R111805 |
604834 | Certificado de análisis | 06/02/2025 | R111805 |
No apto para uso de diagnóstico in vitro.