Learn More
Thermo Scientific™ Agar de dextrosa Sabouraud (EP/JP/USP/BP)
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras, utilizando este medio listo para usar.
Marca: Thermo Scientific™ PO1166A
15.49 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle, cultive y diferencie dermatofitos, hongos y levaduras con agar dextrosa Sabouraud de pH ácido Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP, USP, JP, BP). El pH bajo permite el crecimiento de los hongos, al mismo tiempo que inhibe la proliferación bacteriana en las muestras mixtas. Los hongos mantienen el aspecto típico y, de esta forma, se identifican fácilmente de acuerdo con los caracteres macroscópicos estándar, tal y como describe Sabouraud1. El medio se ajusta a las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.2,3,4,5.
Utilice el agar dextrosa Sabouraud (EP, USP, JP, BP) para el aislamiento de dermatofitos, otros hongos y levaduras. El medio ofrece resultados fiables con Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum y Candida albicans.
- Adecuado para identificar hongos patógenos en materiales que contienen grandes cantidades de otros hongos o bacterias
- Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional2,3,4,5.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo pálido, transparente | |
Agar de dextrosa Sabouraud (EP/JP/USP/BP) | |
Reino Unido | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/paq. |
De 2 °C a 10 °C | |
Placa de 90mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4499001 | Certificado de análisis | 24/03/2025 | PO1166A |
4496386 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | PO1166A |
4495566 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | PO1166A |
4488673 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | PO1166A |
4485075 | Certificado de análisis | 06/01/2025 | PO1166A |