Learn More
Corning™ Puntas de jeringa de pipeta repetitiva Step-R™, estériles
Las puntas de jeringa de pipeta repetitiva Corning™Step-R™, estériles proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
Marca: Corning™ 6629
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
- Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
- Administre con precisión la dosis seleccionada
- Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
- Libre de pirógenos, ATP, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles | |
0,5 mL |
ISO 8655, ISO 11137 | |
Estéril | |
100/paq. |