Learn More
Corning™ Puntas de jeringa de pipeta repetitiva Step-R™, estériles
Las puntas de jeringa de pipeta repetitiva Corning™Step-R™, estériles proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
35.02€ - 197.21€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 8655, ISO 11137 |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15823905
|
Corning™
6628 |
0,05 mL |
197.21€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15833905
|
Corning™
6629 |
0,5 mL |
92.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15843905
|
Corning™
6630 |
1,25 mL |
92.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15853905
|
Corning™
6631 |
2,5 ml |
92.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15863905
|
Corning™
6632 |
5 mL |
92.61€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15873905
|
Corning™
6633 |
12,5 mL |
92.61€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15883905
|
Corning™
6634 |
25 mL |
35.02€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15893905
|
Corning™
6635 |
50 mL |
37.40€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Puntas de polipropileno para utilizar con el pipeteador de repetición Corning ™ Step-R™.
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,05 a 50 ml
- Las puntas utilizan el método de desplazamiento directo, dedicado para su uso con líquidos viscosos, infecciosos y volátiles
- Resultados fiables y repetibles a través de pruebas individuales automatizadas de cada punta
- La certificación de cada lote está disponible previa solicitud
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles |
ISO 8655, ISO 11137 | |
Estéril |