Learn More
Grant Instruments™ Bandeja base de repuesto para baños de agua sin agitación
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño. La bandeja de la base de repuesto para baños de agua sin agitación Grant Instruments facilita la convección térmica en el baño.
50.88€ - 69.70€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11436417
|
Grant Instruments™
AQBT12 |
Sub Aqua Pro de 12 l |
61.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11446417
|
Grant Instruments™
AQBT26 |
Sub Aqua Pro de 18/26 l |
69.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11486407
|
Grant Instruments™
AQBT2 |
Sub Aqua Pro de 2 l | N/A | N/A | N/A | |||||
11496407
|
Grant Instruments™
AQBT5 |
Sub Aqua Pro 2S y de 5 l, JB Nova de 5 l y JB Academy de 5 l |
58.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
- Elija una gradilla que se adapte a tamaños de depósito de 2, 5, 12 o 26 l
- Las gradillas se suministran de serie con la compra de un baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
Especificaciones
Bandeja base | |
Policarbonato |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Grant Instruments™ Bandeja base de repuesto para baños de agua sin agitación