Learn More
Electrothermal™ Cartucho calefactor Digi-Mantle de repuesto
Permite remover y calentar un matraz de fondo redondo hasta una temperatura del elemento de 450 °C. El cartucho calentador Digi-Mantle de reemplazo Electrothermal™ utiliza un control electrónico preciso para proporcionar medidas precisas de temperatura y agitación.
Marca: Electrothermal™ 36204-05
Descripción
- Para su uso con el controlador digital OMCA.
- Agite y caliente los matraces de fondo redondo hasta una temperatura del elemento de 450 °C
- Utiliza un control electrónico preciso para proporcionar una medición precisa de la temperatura y la agitación.
- El diseño modular permite que los cartuchos de calefacción de diferentes tamaños sean intercambiados utilizando el mismo controlador digital OMCA como base
- Económico y sencillo
Especificaciones
500 ml | |
OMCA Digi-Mantle | |
Cartucho de repuesto de bolígrafo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers