Learn More
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™
GREENER_CHOICE
Permite cambiar de formato fácilmente con un ahorro de tiempo del 70 % en comparación con las pipetas monocanal.El diseño único y sin tubos es esterilizable en autoclave para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de las muestras.
Marca:  Eppendorf™ 3125000117
1710.99 EUR hasta el 2025-05-09
Use el código promocional "24143" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16635615
  • 1807.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las pipetas con almohadilla de aire de volumen variable y espaciado ajustable de la punta están disponibles con 4, 6, 8 y 12 canales
  • Elija entre pipetas multicanal con espaciado ajustable de la punta mecánicas (Research™ plus) o electrónicas (Xplorer™ plus)
  • Para placas (de 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos), tubos (de 1,5 y 2 ml) y geles de agarosa
  • El espaciado de puntas se puede ajustar en cualquier punto entre 4,5 y 33 mm, en función de la variante de pipeta
  • Control del espaciado entre las puntas para pasar de forma rápida del formato de origen al de destino y viceversa
  • Mando de ajuste manual para cambiar de formato suavemente y sin vibraciones, y realizar transferencias de líquidos sin goteo
  • Cabezal de pipeta con giro de 360° para una lectura cómoda de la pantalla y una identificación rápida de los parámetros
  • El sistema sin tubos es seguro y fiable
  • La pipeta con un equilibrio óptimo reduce la fatiga de las manos para un funcionamiento sin esfuerzo
  • Esterilizable en autoclave para la seguridad del usuario y de las muestras (dispositivo completo solo en los modelos Research™ plus y solo la parte inferior en Xplorer™ plus)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado específico de lote
Distancia entre conos 4,5 mm
Autoclavable
Air-Cushion
Research™ Plus™
De 1 a 20 μl
epT.I.P.S Box 2.0 with 384 Pipette Tips
Puntas universales, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Sí
Rosa claro
8
Pipeta mecánica
Cojín de aire
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Pipetas multicanal Research™ Plus con espaciado ajustable de puntas Move It™ > 8, de 1 μl a 20 μl